Learn More
Pyruvsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10562721
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyruvsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562721
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10562721
Marke: Thermo Scientific Acros 132140250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-17-3
Summenformel C3H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
MDL-Nummer MFCD00002585
InChI-Schlüssel LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC-Name 2-Oxopropansäure
SMILES CC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 11.8°C
Farbe Bernsteinfarben oder farblos bis hellgelb
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 165.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCO2H
Brechungsindex 1.4260 to 1.4300
Menge 25 g
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Merck Index 15, 8135
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 88.06
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Pyruvsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals >