Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrrolochinolinchinon Artikelnummer.: 17211292
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Pyrrolochinolinchinon
Artikelnummer. 17211292
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17211292
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467012500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72909-34-3
Summenformel C14H6N2O8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolochinolinchinon
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Schwer löslich.
Formelmasse 330,21
InChI-Schlüssel MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 330.21
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number467012500,467010010
ChargennummerA0462885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2024 Catalog Number467012500,467010010
ChargennummerA0447588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 Catalog Number467012500,467010010
ChargennummerA0443623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog Number467012500,467010010
ChargennummerA0419185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2020 Catalog Number467012500,467010010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Pyrrolochinolinchinon >