Learn More
Pyrrol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10011840
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrrol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011840
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10011840
Marke: Thermo Scientific Acros 157710250
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-97-7
Summenformel C4H5N
Molekulargewicht (g/mol) 67.09
MDL-Nummer MFCD00005216
InChI-Schlüssel KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC-Name 1H-Pyrrol
SMILES N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole
Schmelzpunkt -23.0°C
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 129.0°C to 131.0°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5080 to 1.5100
Menge 25 g
Beilstein 20,159
Merck Index 15,8128
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, ether and dilute acids, soluble in most organic solvents
Viskosität 1.317 mPa.s (20°C)
Formelmasse 67.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number157710025,157710250,157715000,157711000
ChargennummerA0434166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number157710025,157710250,157715000,157711000
ChargennummerA0394376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number157710025,157710250,157715000,157711000
ChargennummerA0403197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number157710025,157710250,157715000,157711000
ChargennummerA0446083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number157710025,157710250,157715000,157711000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrrol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >