Learn More
Pyrrol-3-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 g, Glasflasche, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
CAS: 336100-46-0 | C5H5NO2 | 111.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336100-46-0
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD06201862
InChI-Schlüssel DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, c5h5no2.h2o, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, hydrate 1:?
PubChem CID 45076181
IUPAC-Name 1H-Pyrrole-3-Carbonsäure;Hydrat
SMILES OC(=O)C1=CNC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Schmelzpunkt 144.0°C to 147.0°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 22,II,17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, diethyl ether, petrol. ether
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Pyrrol-3-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >