Learn More
Pyromellitsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490633
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyromellitsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11490633
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11490633
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12712.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Pyromellitic dianhydride is used as a monomer in the preparation of polyimide polymers such as kapton; thermoplastics such as polyesters, polyethers, plasticizers, and expoxy resins. It is involved in the preparation of high performance coatings due to its mechanical, thermal and oxidative stability properties. It acts as a curing agent for epoxy resins which find application in adhesives, coatings and molding powders. As an intermediate, it plays an important role in polyimide based materials like printed circuit boards, tape automated bonding and magnetic wire insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyromellitisches Dianhydrid wird als Monomer bei der Herstellung von Polyimidpolymeren wie Kapton, Thermoplasten wie Polyester, Polyethern, Plastifizierern und Expoxyharzen verwendet. Aufgrund seiner mechanischen, thermischen und oxidativen Stabilitätseigenschaften ist es an der Herstellung von Hochleistungsbeschichtungen beteiligt. Es dient als Aushärtungsmittel für Epoxidharze, die in Klebstoffen, Beschichtungen und Formpulvern zum Einsatz kommen. Als Zwischenprodukt spielt es eine wichtige Rolle bei Materialien auf Polyimidbasis wie Leiterplatten, Tape-Automated Bonding und Magnetdrahtisolierungen.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Aceton, Chloroform, Ethylether, n-Hexan und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-32-7
Summenformel C10H2O6
Molekulargewicht (g/mol) 218.12
MDL-Nummer MFCD00005005
InChI-Schlüssel ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydrideMehr anzeigenShow Less
PubChem CID 6966
IUPAC-Name Furo[3,4-f][2]Benzofuran-1,3,5,7-Tetron
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyromellitic dianhydride
Schmelzpunkt 284°C to 288°C
Dichte 1.68
Siedepunkt 305°C to 310°C (30 mmHg)
Flammpunkt 380°C (716°F)
Menge 500 g
Beilstein 213583
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene.
Formelmasse 218.12
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 ArtikelnummerA12712.0E,A12712.22,A12712.36
Chargennummer10250312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 ArtikelnummerA12712.0E,A12712.22,A12712.36
Chargennummer10246718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2023 ArtikelnummerA12712.36
Chargennummer10213461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 ArtikelnummerA12712.0E,A12712.22,A12712.36
Chargennummer10239665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA12712.0E,A12712.22,A12712.36
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyromellitic dianhydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyromellitic dianhydride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pyromellitsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >