Learn More
Pyrido-[2,3-b]-pyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489877
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrido-[2,3-b]-pyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489877
0.5 g, 0.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2.50 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11489877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22843.02
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 322-46-3 | C7H5N3 | 131.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 322-46-3
Summenformel C7H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 131.14
MDL-Nummer MFCD00006717
InChI-Schlüssel YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67580
IUPAC-Name Pyrido[2,3-b]Pyrazin
SMILES C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrido[2,3-b]pyrazine
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 0.5 g
Formelmasse 131.14
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10173090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog NumberB22843.02,B22843.88,B22843
Chargennummer10173090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22843.02,B22843.88
Name des Produkts
Pyrido-[2,3-b]-pyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >