Learn More
Pyridin, puriss, p.a., ACS Reagenz, ≥99.5 % Honeywell Riedel-de Haën Artikelnummer.: 15673980
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin, puriss, p.a., ACS Reagenz, ≥99.5 % Honeywell Riedel-de Haën
Artikelnummer. 15673980
200 kg, Metallfass
Click to view available options
Menge:
200 kg
Verpackung:
Metallfass
Artikelnummer. 15673980
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 33501200KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
Namenshinweis Puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 %
CAS 110-86-1
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.98 g/cm3
Siedepunkt 115 °C
Menge 200 kg
Flammpunkt 20 °C
Verpackung Metallfass
Summenformel C5H5N
Strukturformel C21H14Br4O5S
MDL-Nummer MFCD00005874
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz
Name des Produkts
Pyridin, puriss, p.a., ACS Reagenz, ≥99.5 % Honeywell Riedel-de Haën >