Learn More
Pyridin, für die IR-Spektroskopie, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10264010
Pyridin, für die IR-Spektroskopie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10264010
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10264010
Marke: Fisher Chemical P/7965/PB08
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer 11732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
pH 8.5
Schmelzpunkt -42°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 115°C
Menge 500 mL
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 20mbar at 20°C
Viskosität 0.95 mPaS at 20°C
Formelmasse 79.1g/mol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, für die IR-Spektroskopie, Fisher Chemical >