Learn More
Pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409576
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409576
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11409576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19314.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18820-82-1 | C5H6BrN | 160.014 g/mol
Pyridine hydrobromide may be used in chemical synthesis studies. Pyridine hydrobromide is quite useful for brominations of ketones on a micro or semimicro scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinhydrobromid kann für Untersuchungen zur chemischen Synthese verwendet werden. Pyridinhydrobromid ist für die Bromierung von Ketonen im Mikro- oder Halbmikromaßstab sehr nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18820-82-1
Summenformel C5H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 160.014
MDL-Nummer MFCD00012801
InChI-Schlüssel BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
PubChem CID 87810
IUPAC-Name Pyridin;Hydrobromid
SMILES C1=CC=NC=C1.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine hydrobromide
Schmelzpunkt 216°C to 220°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 160.01
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 ArtikelnummerA19314.30,A19314.18,A19314.0B
Chargennummer10245707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerA19314.30,A19314.18,A19314.0B
Chargennummer10219827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA19314.30,A19314.18,A19314.0B
Chargennummer10194591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA19314.30,A19314.18,A19314.0B
ChargennummerH3562A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA19314.30,A19314.18,A19314.0B
Name des Produkts
Pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >