Learn More
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10647332
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647332
10 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 25mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10647332
Marke: Thermo Scientific Acros 166570100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
MDL-Nummer MFCD00044639
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom % D
Dichte 1,0500g/mL
Deuterium (D) Min. 98,5%
Flammpunkt 20°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.506
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt -41.0°C
Siedepunkt 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Formelmasse 84.14
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
ChargennummerA0466721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
ChargennummerA0465811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
ChargennummerA0462356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
ChargennummerA0460782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number166570100,166570250,166570050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-d5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >