Learn More
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387928
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387928
2g
Click to view available options
Menge:
2g
10g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11387928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036471.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Pyridine-d{5} is used in the synthesis complexes with cobalt(II) halides, pyridine-d5, a deuterated form of pyridine, ionic liquid matrices (ILMs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
MDL-Nummer MFCD00044639
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,05 g/mL
Flammpunkt 20 °C (68 °F)
Geruch Unangenehm
Brechungsindex 1,506
Menge 2g
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 115 °C
UN-Nummer UN1282
Beilstein 114377
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formelmasse 84.14
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM26K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number036471.09,036471.04
ChargennummerM07A013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number036471.09,036471.04
ChargennummerS13I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2022 Catalog Number036471.09,036471.04
ChargennummerU29F049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036471.09,036471.04
ChargennummerH20Y034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036471.09,036471.04
Name des Produkts
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >