Learn More
Pyridin, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Artikelnummer. 16801250
Glasflasche (2,5 l)
Click to view available options
:
Glasflasche (2,5 l)
Für die Biosynthese und Anwendungen mit geringem Wassergehalt, > 99,8%
  • Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Hohe Lösungsmittelreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt -41.55°C
Farbe Farblos
Dichte 0.983 g/cm3 (20°C)
Menge 1 Ea.
Explosionsgrenze 1.8% (V)
Flammpunkt 20°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie BioSyn™
Brechungsindex 1.5085 to 1.5109 (20°C)
Dampfdruck 20 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1282
Löslichkeitsinformationen Completely Soluble (in water)
Reinheit (%) >99.8%
Güte Geringes Wasser
Name des Produkts
Pyridin, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >