Learn More
Pyridin-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304805
Verfügbar ab: 06-11-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304805
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11304805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17854.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei der Synthese neuer Pyridazino[4,5 -b]indol-4-one und Pyridazin-3(2H)-one Analoga als DYRK1A-Hemmer eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181219-01-2
Summenformel C11H16BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.06
MDL-Nummer MFCD01319051
InChI-Schlüssel NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734648
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 1 g
Beilstein 7919059
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10239787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL17854.03
Chargennummer10243608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 ArtikelnummerL17854.03
Chargennummer10243366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 ArtikelnummerL17854.03
ChargennummerH15R011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL17854.03
Chargennummer10144457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL17854.03
Name des Produkts
Pyridin-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >