Learn More
Pyridin-3 -Boronsäure1,3 -Propandiolester,98 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393896
Pyridin-3 -Boronsäure1,3 -Propandiolester,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393896
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11393896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17010.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 131534-65-1 | C8H10BNO2 | 162.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131534-65-1
Summenformel C8H10BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 162.98
MDL-Nummer MFCD01075749
InChI-Schlüssel ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol cyclic ester, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborinane, 3-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-pyridine, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester, 3-pyridineboronic acid glycol ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborane, 2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 4198005
IUPAC-Name 3-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
SMILES C1COB(OC1)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 1 g
Beilstein 6138748
Formelmasse 162.98
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10111480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL17010.06,L17010.03
Name des Produkts
Pyridin-3 -Boronsäure1,3 -Propandiolester,98 +%, Thermo Scientific Chemicals >