Learn More
Cefoperazon-Dihydrat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15947452
Cefoperazon-Dihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15947452 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
100 mg geliefert
Artikelnummer. 15947452
Marke: Honeywell Fluka R1191100MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 113826-44-1
Physikalische Form Fest
Industry Type ANTIBIOTIKA
Menge 100 mg geliefert
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cefoperazon-Dihydrat, Honeywell Fluka™ >