Learn More
Pyrex™ Reagenzflasche mit weitem Hals
290.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796
- Borosilikatglas mit ungeschliffenem Hals
- Zur Verwendung mit Gummistopfen (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gummistopfen |
Produkttyp | Reagenzflasche |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
Öffnung | Ungeschliffen, breit |