Learn More
Pyrex™ Hohe Berzelius-Becher für starke Beanspruchung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
600 ml
Beschreibung
Entwickelt für längere Lebensdauer und erhöhte Anwendersicherheit
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkter Rand und Ausguss, weniger bruchanfällig beim Waschen usw.
- Dickere Wände und schwerere Basis
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Becher |
Außendurchmesser (metrisch) | 60 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 120 mm |
Menge | 10/Pckg. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Hohe Berzelius-Becher für starke Beanspruchung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur