Learn More
Pyrex™ 3-Wege-Absperrhahn mit T-Bohrung, geraden Armen und PTFE-Schlüssel
3-Well-Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel
177.00 CHF - 458.00 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12098244
|
Pyrex
SST304 |
18.8 mm | 4 mm |
458.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10775701
|
Pyrex
SST3025 |
14.5 mm | 2.5 mm |
177.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Absperrhahn mit geraden Armen | |
Küken aus PTFE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ 3-Wege-Absperrhahn mit T-Bohrung, geraden Armen und PTFE-Schlüssel