Learn More
HV S/COCK STR BORE 4MM PLAIN .
Diese Absperrhähne wurden speziell für volumenstarke Anwendungen entwickelt und sorgfältig hergestellt
Marke:  Pyrex SSV104
Artikelnummer. 12003284
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Alle Absperrhähne auf Leistungsfähigkeit unter hohem Vakuum getestet.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Küken und Zylinder in zusammengehörigen Paaren gemeinsam präzisionsgeschliffen, garantiert optimales Leistungsverhalten
  • Nummerierung von Küken und Zylinder für korrekte Zusammenführung von Paaren
  • Alle Seitenarme sind 100 mm lang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Absperrhahn mit gerader Bohrung
10 mm
Hochvakuumanwendugnen
Borosilikatglas
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HV S/COCK STR BORE 4MM PLAIN . > Seitenhalsdurchmesser:10mm