Learn More
Pyrex™ gesinterter Trichterboden
Zur Verwendung mit dem Filtersystem aus Pyrex™-Borosilikatglas
Marke: Pyrex 5809/3
198.20 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Filtersystem aus Pyrex™-Borosilikatglas
- Mit gesinterter Glasscheibe zur Aufnahme von Membranen mit Durchmesser von 47 mm
- Stützbasis mit gesinterter Scheibe aus porösem Glas Klasse 3
- Voll autoklavierbar
- Ideal für Mikrobiologie
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas | |
Gesinterter Trichtersockel |
Filtrationssystem | |
Gehäuse 1EA |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
39Stunden
2Minuten
18Sekunden
38