Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas Der Pyrex™ Short Stem Glas-Trichter mit 60° Schüsselwinkeln ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
Marke: Pyrex 2140/06M
209.14 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel und 60° Schüsselwinkel ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
- Trichterwinkel von 60° für passgenaues Filterpapier
- Hergestellt aus chemisch und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
80 mm | |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
NF B 35 032 | |
82 mm |
8 mm | |
144 mm | |
90 bis 150mm (Filterpapierformat) | |
Trichter mit kurzem Stiel |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14