Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas Der Pyrex™ Short Stem Glas-Trichter mit 60° Schüsselwinkeln ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
Marke:  Pyrex 2140/01M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12585067
  • 174.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel und 60° Schüsselwinkel ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
  • Trichterwinkel von 60° für passgenaues Filterpapier
  • Hergestellt aus chemisch und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
35 mm
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas
NF B 35 032
35 mm
8 mm
60 mm
45 bis 55mm (Filterpapierformat)
Trichter mit kurzem Stiel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel > Höhe: 60 mm