Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas Der Pyrex™ Short Stem Glas-Trichter mit 60° Schüsselwinkeln ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
Marke:  Pyrex 2140/11M
26.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12099907
  • 32.24 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel und 60° Schüsselwinkel ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
  • Trichterwinkel von 60° für passgenaues Filterpapier
  • Hergestellt aus chemisch und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 mm
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas
NF B 35 032
122 mm
12 mm
220 mm
185 bis 240 mm (Filterpapierformat)
Trichter mit kurzem Stiel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel > Höhe: 220mm