Learn More
Pyrex™ Polypropylen-Schraubkappen für Medienflaschen
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Hellblau
Beschreibung
Pyrex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse sind ideal für die Medienvorbereitung.
- Für den Gebrauch mit: Labormedienflaschen, Reihe 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
- Autoklavierbar: bis zu 140 °C
- Lieferbar in einer Auswahl von vier Farben für eine einfache Identifikation der Proben
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Hellblau |
Beschreibung | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Pckg. |
Gewindegröße (metrisch) | 45 mm |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Schraubverschluss |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschen der Serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524 |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Polypropylen-Schraubkappen für Medienflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur