Learn More
Pyrex™ Verschlusskappe aus Polypropylen mit PTFE-Membran
Für die aerobe Mikrobiologie und Zellkultur konzipiert. Der Pyrex™ Schraubverschluss aus Polypropylen mit PTFE-Membran ist gasdurchlässig und bildet eine dichte Versiegelung gegen Flüssigkeiten und Feststoffe.
Marke: Pyrex 4507/45D
Beschreibung
Entwickelt für die aerobe Mikrobiologie und Zellkultur. Der Pyrex™ Polypropylen-Schraubverschluss mit PTFE-Membran ist gasdurchlässig und bietet eine dichte Versiegelung.
- Schraubverschluss aus Polypropylen mit integrierter 0.2 μm-Membran aus PTFE
- Gasdurchlässige Membran ermöglicht Druckausgleich und somit die Sterilisation von Glaswaren mit einem Autoklaven, mit festgezogenem Schraubverschluss
- Bietet eine dichte Versiegelung, die das Eindringen von Flüssigkeiten oder Feststoffen verhindert
- Ideal für aerobe Mikrobiologie und Zellkultur
- Geeignet für Lagerung und Transport von gaserzeugenden Medien
- Autoklavierbar
- Temperaturbeständig bis 140 °C
Spezifikation
45 mm | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur | |
Steril |
Integral 0,2 μm PTFE-Membran | |
Schraubverschluss | |
Hellblau | |
5/Packung |