Learn More
Pyrex™ Ausgießringe aus PP (Polypropylen)
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
32 mm
45 mm
Beschreibung
Gewährleistet tropfenfreies Ausgießen.Setzen Sie den Pyrex™ Polypropylen-Ausgussring in den Flaschenhals der entsprechenden Größe ein.
- Für den Gebrauch mit: Labormedienflaschen, Reihe 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 und 1524
- Farbe: durchsichtig
- Autoklav: bis zu 140 °C
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | 32 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Medienlaborflaschen, Serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524 |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Ausgießringe aus PP (Polypropylen) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur