Learn More
Corning™ PYREX™ Kolbenverschlüsse aus Polypropylen
Für Kulturröhrchen und Kolben mit langen randlosen Halsöffnungen
108.30 CHF - 182.47 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen und -kolben mit langen randlosen Hälsen
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 50/Packung
Produkttyp Kappe, Kolben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Hals Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Hals Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15404633
Unterlagen ansehen
Corning™
26796-38
3.8 cm Orange
174.01 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17213494
Unterlagen ansehen
Corning™
26797-38
3,8 cm Naturfarben
182.47 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17203494
Unterlagen ansehen
Corning™
26795-25
25 mm Naturfarben
108.30 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Corning Polypropylen-Verschlüsse sind für Kulturröhrchen und -kolben mit langen, randlosen Hälsen konzipiert. Der Verschluss kann in zwei Positionen eingestellt werden: offen für den Gasaustausch und geschlossen für befeuchtete Umgebungen. Der eingebaute tropffreie Ring minimiert Kontaminationen. Verschlüsse sind bei 121 °C autoklavierbar
Verschlussende in -25 passend für Kat. Nr. 4442-125.
Verschlussende mit -38 passend für Kat. Nr. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L und 4442-2L.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
100/Karton
Kappe, Kolben
Wiederverwendbar
Kulturröhrchen und -kolben mit langen randlosen Hälsen
50/Packung