Learn More
Corning™ PYREX™ Kolbenverschlüsse aus Polypropylen
Für Kulturröhrchen und Kolben mit langen randlosen Halsöffnungen
Marke: Corning™ 26796-38
Beschreibung
Diese Corning Polypropylen-Verschlüsse sind für Kulturröhrchen und -kolben mit langen, randlosen Hälsen konzipiert. Der Verschluss kann in zwei Positionen eingestellt werden: offen für den Gasaustausch und geschlossen für befeuchtete Umgebungen. Der eingebaute tropffreie Ring minimiert Kontaminationen. Verschlüsse sind bei 121 °C autoklavierbar
Verschlussende in -25 passend für Kat. Nr. 4442-125.
Verschlussende mit -38 passend für Kat. Nr. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L und 4442-2L.
Spezifikation
Orange | |
Orange | |
Kulturröhrchen und -kolben mit langen randlosen Hälsen | |
50/Packung | |
Autoklavierbar | |
Unsteril |
Polypropylen | |
3.8 cm | |
100/Karton | |
Kappe, Kolben | |
Wiederverwendbar |