Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse
Für Reagenzflaschen, Kulturröhrchen und andere Flaschen mit Schraubverschluss. Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar. Die Dichtscheiben gewährleisten eine inerte Innenabdichtung und Beständigkeit gegen feuchte Dämpfe und eignen sich hervorragend für Kulturanwendungen.
Marke:  Pyrex 4503/42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10181930
  • 116.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Dichtscheibe aus PTFE für chemische Beständigkeit
  • Widersteht Heißluftsterilisation bis 180 °C
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
PBT
42 mm
Autoklavierbar
Schraubverschluss
Gummieinsatz mit PTFE-Oberfläche
10/Packung
PTFE-beschichteter Gummi
Reagenzienbehälter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse > Gewindegröße:SVL 42mm