Learn More
Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Schlüssel
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Pyrex™ Birnenförmige Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entsprechen der Norm ISO 4800 Typ 2. Mit Glasstopfen und austauschbarem Glasküken.
Marke: Pyrex 2180/10M
94.27 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Glas für korrosionsfreie Leistung.Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entspricht den ISO 4800 Typ 2-Standards.Mit Glasstopfen und austauschbarem PTFE-Küken.
- Entspricht ISO 4800 Typ 2
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit auswechselbarem Glasküken
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
1000 ml | |
ISO 4800 | |
4 mm; Glas | |
29/32 |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Glas | |
Trenntrichter |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14