Learn More
Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Schlüssel
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Pyrex™ Birnenförmige Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entsprechen der Norm ISO 4800 Typ 2. Mit Glasstopfen und austauschbarem Glasküken.
Marke:  Pyrex 2180/06M
106.40 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11363684
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Glas für korrosionsfreie Leistung.Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entspricht den ISO 4800 Typ 2-Standards.Mit Glasstopfen und austauschbarem PTFE-Küken.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 2
  • Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
  • Mit auswechselbarem Glasküken
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
ISO 4800
2.5 mm; Glas
24/29
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas
1 Packung
Glas
Trenntrichter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Schlüssel > Kapazität: 250 ml