Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse B
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit PTFE-Schlüssel erleichtern dank weißer Emaillegraduierungen das Abmessen von dunklen Lösungen.
Marke: Pyrex 3295/08
40.61 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Austauschbare Schließelemente aus PTFE ermöglichen schmierfettfreie Betätigung, mit 1.5 mm Durchmesser
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas | |
Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel | |
PTFE | |
Bürette | |
ISO 385 |
870 mm | |
0,02 mL | |
Weiß | |
±0,2 mL | |
Klasse B |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen