Learn More
Pyrex Labware™ EXSIKKATOR-UNTERTEIL, DECKEL UND SPERRHAHN150 MM, NS 24/29, VAKUUM (VE=1)
Robuster Exsikkator aus transparentem Borosilikatglas, der für den Einsatz unter Vakuum entwickelt wurde. Der Pyrex Labware™ Vakuumexsikkator aus Borosilikatglas verfügt über eine Innenleiste für die Anbringung von Metallplatten.
Marke:  Pyrex Labware™ 1593/02D
Artikelnummer. 12486947
  • 345.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Einsatz unter Vakuumbedingungen
  • Robuste Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Geschliffene Glasflansche
  • Die Abdeckung verfügt über ein 24/29-Aufsatzloch zur Aufnahme von Exsikkator-Absperrhähnen
  • Platten befestigt auf einer inneren Leiste im Sockel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Deckel mit 24/29 Buchse
150 mm
Vakuum-Exsikkator
85 mm
170 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex Labware™ EXSIKKATOR-UNTERTEIL, DECKEL UND SPERRHAHN150 MM, NS 24/29, VAKUUM (VE=1) > Plattendurchm.: 150 mm; Innendurchm. Flansch: 170 mm