Learn More
Pyrex™Labware Petrischale aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet überragende chemische Beständigkeit und gute Sicht. Pyrex™ Petrischalen aus Borosilikatglas sind eine zuverlässige Möglichkeit zur Anzucht von Bakterien oder Pilzen unter Laborbedingungen.
183.00 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
---|---|
Verschlussmaterial | Borosilikatglas |
Material | Borosilikatglas |
Form | Rund |
Typ | Petrischale |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12013333
|
Pyrex
1480/02D |
60 mm | 20 mm |
192.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12023333
|
Pyrex
1480/06D |
80 mm | 20 mm |
183.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12033333
|
Pyrex
1480/08D |
100 mm | 20 mm |
224.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12043333
|
Pyrex
1480/10D |
120 mm | 20 mm |
258.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11333704
|
Pyrex
1480/12D |
150 mm | 30 mm |
393.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Speziell geformt, um eine gleichmäßige Wandstärke und gleichbleibendes optisches Leistungsverhalten zu gewährleisten
- Autoklavierbar
- Eng anliegender Deckel schützt die Umwelt
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Borosilikatglas | |
Petrischale |
Borosilikatglas | |
Rund |