Learn More
Pyrex™ Wasserummantelte Bechergläser
Nützlich für die Aufbewahrung von Proben bei konstanter Temperatur
Marke:  Pyrex 1025/10SC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11343444
  • 392.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
  • Mit integrierter Jacke, durch die ein temperaturregelndes Medium zirkulieren kann
  • Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit PTFE-Schraubverbindungsstücken für die einfache und sichere Verbindung von 9 mm-Rohren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindung: PTFE-Schraubgewinde
250 ml
Aufrechterhaltung von Proben bei konstanter Temperatur
130 mm
Becher
70 mm
Borosilikatglas
138 mm
PTFE-Schraubgewindeanschluss, integrierte Jacke
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Wasserummantelte Bechergläser > Kapazität: 250 ml