Learn More
Pyrex™ Vakuum-Filternutsche nach Hirsch mit Glasfritte
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für hohe Beständigkeit gegen chemische Korrosion. Der Pyrex™ Hirsch Vakuum-Filtrationstrichter mit Sinterglasscheibe ist ideal zum Filtern von Semi-Mikro-Materialmengen und macht Filterpapier überflüssig.
Marke: Pyrex 3766/03
43.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vakuumfiltrationstrichter nach Hirsch mit gesinterter Glasscheibe
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Ideal für die Filterung von Semi-Mikromaterialmengen
Spezifikation
35mm | |
14/23 | |
12mm | |
3 | |
Filtertrichter |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Zum Filtern von Material in Semi-Mikro-Mengen | |
Scheibe aus Sinterglas | |
16 bis 40 μm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen