Learn More
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
Marke:  Corning™ 1003-600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11323444
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Mit Ausguss
  • Extragroßes Beschriftungsfeld
  • Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala
Compliance
Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20,28 oz.
9.6 cm
Borosilikatglas
50 bis 500 ml
12.4 cm
Extragroße Markierung
Becher
Ja
Doppelt graduierte metrische Skala
3,77 in.
600 ml
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen
4,88 in.
50 ml
6 Packung
Wiederverwendbar
ASTM E960
Griffin
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser > 600 mL