Learn More
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
Marke: Corning™ 1003-3L
165.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
- Mit Ausguss
- Extragroßes Beschriftungsfeld
- Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala
Compliance
Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.
Spezifikation
170 mm | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
1/Packung | |
Ja | |
Weiße Doppelskala |
3000 ml | |
230 mm | |
Becher | |
ASTM E960, IDO 3819, DIN 12331 | |
Griffin |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14