Beschreibung
- Ideal für Zellkulturarbeiten
- Pyrex™ Borosilikatglas, speziell wegen Oberflächenbeschaffenheit und optischer Klarheit ausgewählt
- Weiter Hals für einfache Zellernte
- Mit ungiftigem Polypropylen-Schraubverschluss
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Passend für Standard-Rollengeräte
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Kulturarbeiten |
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Menge | 2/PK |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 284 mm |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 110 mm |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
X2 ROLLER BOTTLES . >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur