Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A, zertifiziert
Aus chemisch beständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Zertifizierte Messzylinder Klasse A aus Glas werden individuell geprüft und mit Zertifikat über das genaue Volumen bei 5 Punkten auf der Skala geliefert.
Marke:  Pyrex 3201/18WC
211.85 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11363554
  • 223.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.Pyrex™ Glaszylinder mit Graduierung der Klasse A mit Werkszertifikat werden einzeln getestet und mit einem Zertifikat geliefert, das das genaue Volumen an 5 Messpunkten anzeigt.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, weiße Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Klasse A: zertifiziert nach deutscher Eichordnung, bedruckt mit Konformitätszeichen "H" 
  • Chargenzertifizierung: beschriftet mit individueller Seriennummer zur Rückführung auf nationale Normen
  • Entspricht: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
A
505 mm
Messzylinder
2000 ml
Weiße Emaillefarbe
Weiß
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
19,88 in.
±10 ml
Borosilikatglas
Zertifikat mit genauem Volumen bei 5 Punkten auf der Skala
20 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A, zertifiziert > Kapazität: 2000 ml; Graduierungen: 20 ml