Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A, zertifiziert
Aus chemisch beständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Zertifizierte Messzylinder Klasse A aus Glas werden individuell geprüft und mit Zertifikat über das genaue Volumen bei 5 Punkten auf der Skala geliefert.
Marke:  Pyrex 3201/08WC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11313554
  • 132.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.Pyrex™ Glaszylinder mit Graduierung der Klasse A mit Werkszertifikat werden einzeln getestet und mit einem Zertifikat geliefert, das das genaue Volumen an 5 Messpunkten anzeigt.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, weiße Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Klasse A: zertifiziert nach deutscher Eichordnung, bedruckt mit Konformitätszeichen "H" 
  • Chargenzertifizierung: beschriftet mit individueller Seriennummer zur Rückführung auf nationale Normen
  • Entspricht: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
A
200 mm
Messzylinder
50 ml
Weiße Emaillefarbe
Weiß
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
7,87 in.
± 0,5 ml
Borosilikatglas
Zertifikat mit genauem Volumen bei 5 Punkten auf der Skala
1 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A, zertifiziert > Fassungsvermögen: 50 ml; Unterteilungen: 1mL