Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
78.60 CHF - 846.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Blau |
Typ | Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12680, BS 604, ISO 4788 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12682042
|
Pyrex
3280-1L |
1000 mL | 10 ml |
245.44 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12652042
|
Pyrex
3280-100 |
100 ml | 1 ml |
134.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12672042
|
Pyrex
3280-500 |
500 mL | 5 mL |
169.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10043927
|
Pyrex
3280-250 |
250 mL | 2 mL |
130.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12642042
|
Pyrex
3280-50 |
50 mL | 1 ml |
78.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15527710
|
Pyrex
3280-2L |
2000 ml | 20 ml |
846.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Pyrex™ große Zylinder aus Borosilikatglas weisen eine überlegene chemische Beständigkeit auf.
- Mit Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
- Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
- Klasse B
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Messzylinder | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
Blaue Emaillefarbe |
Blau | |
Borosilikatglas | |
Klasse B |