Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit Stiel
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ Glastrichter mit Schaft ist ideal für die Übertragung von Pulvern. Mit einem kurzen, breiten Schaft für einen gleichmäßigen Fluss.
Marke:  Pyrex 2130/02M
210.77 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12549905
  • 280.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal zum Übertragen von Pulvern
  • Mit kurzem, breitem Schaft für gleichmäßigen Durchfluss
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas
25 mm
18 mm
Ideal zum Transportieren von Puder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Glastrichter mit Stiel > Einfacher Schaft