Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen und abnehmbaren Standfuß
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
36.75 CHF - 67.55 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Weiß |
Form | Rund |
Typ | Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10243790
|
Pyrex
3215/10P |
100 ml | 1 ml |
45.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11393564
|
Pyrex
3215/06MP |
25 ml | 0.5 ml |
36.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11303574
|
Pyrex
3215/08P |
50 ml | 1 ml |
37.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11313574
|
Pyrex
3215/12P |
250 ml | 2 ml |
67.55 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack problemlos ablesbar
- Sechseckiger, abnehmbarer Fuß aus Polyethylen:absorbiert Stöße, vermeidet Bruchschäden und gibt Standsicherheit
- Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
- Klasse B
- Konform mit:DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Replacement parts: separat lieferbar
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
B | |
Weißes Email |
Weiß | |
Messzylinder | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
Stopfen, abnehmbarer Fuß | |
Polyethylen |