Learn More
Sterilin™ Kulturröhrchen mit rundem Boden, Borosilikatglas, randlos
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific Sterilin 99445-12
34.58 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11902288
  • 53.60 CHF / 250 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 ml
Borosilikatglas
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Unsteril
12 mm
75 mm
Ja
Keine
Nein
Nein
Kulturröhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sterilin™ Kulturröhrchen mit rundem Boden, Borosilikatglas, randlos > Fassungsvermögen:6 ml