Learn More
Corning™ Pyrex™ serologische Einweg-Glaspipetten in Flip-Top-Kanisterpackung
Einweg-Pipetten sind für die Abgabe mit Ausblasen kalibriert. Verpackt in Klappdeckelbehälter, um die Pipetten im Rack zu halten.
Marke:  Corning™ 7078D-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10662234
  • 375.89 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
  • Einweg, steril, verstopft
  • Versiegelt in Polyethylen-Beuteln
  • Die ISO-Farbcodierung ist auf einen Abreißstreifen gedruckt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
ASTM E714
Steril
0,1 ml
2 ml
0.33 oz.
10 ml
Serologische Pipette
Ja
Borosilikatglas
Ja
11,8 in.
Rund
Orange
300 mm
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Pyrex™ serologische Einweg-Glaspipetten in Flip-Top-Kanisterpackung > Kapazität: 10 ml