Learn More
Corning™ Pyrex™ serologische Einweg-Glaspipetten in Flip-Top-Kanisterpackung
Einweg-Pipetten sind für die Abgabe mit Ausblasen kalibriert. Verpackt in Klappdeckelbehälter, um die Pipetten im Rack zu halten.
Marke: Corning™ 7078D-5
291.36 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einweg, steril, verstopft
- Versiegelt in Polyethylen-Beuteln
- Die ISO-Farbcodierung ist auf einen Abreißstreifen gedruckt.
Spezifikation
Ja | |
ASTM E714 | |
Steril | |
0,1 ml | |
1 ml | |
Blau | |
300 mm | |
Ja |
Ja | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
11,8 in. | |
Rund | |
5 ml | |
Serologische Pipette |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14