Learn More
Pyrex™ Verschluss für Zellkulturkolben
Für den Einsatz mit 1135 Zellkulturkolben, 1138/10 -Fernbachkolben und 1141 Schikanekolben.
Marke:  Pyrex 4540/38P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12524917
  • 74.30 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zwei Verschlussarten – Eloxiertes Aluminium – Polypropylen, mit zwei Positionen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
10
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Pyrex™ Verschluss für Zellkulturkolben >