Learn More
Corning™ PYREX™ Klonzylinder
Erstellen Sie identische Zellen, indem Sie eine einzelne Zelle oder Gruppe von Zellen umgeben.
Marke: Corning™ 3166-6
Beschreibung
Klonen Sie eine einzelne Zelle oder Gruppe von Zellen, indem Sie sie mit diesem Glaszylinder umgeben. Tauchen Sie das Ende des Zylinders in ein steriles Silikonfett, bevor Sie es auf den Boden eines Kulturkolbens drücken, um eine isolierte Vertiefung zu erhalten.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
8 mm | |
0.23 Zoll | |
0,31 in. |
6 mm | |
Unsteril | |
Klon-Zylinder |