Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Graduierung in weißer Emailfarbe.
Marke:  Pyrex 1140/08D
66.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12039012
  • 88.66 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus PyrexTM Borosilikatglas mit weiß emaillierten Graduierungen.
  • Erfüllt DIN ISO 24450 
  • Erlenmeyer-Muster
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
  • Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
  • Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
  • Über volle Kapazität graduiert
  • Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 24450, DIN 12385
Borosilikatglas, Pyrex™
140 mm
Konisch
Ja
45
250 ml
Ja
Ungefähre Graduierungen
Ja
85 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 250 ml